Läs mer
Menbutone, TRC
Produktkod. 17912825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912825 5 g
17901535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2187005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3562-99-0
Molekylformel C15 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Synonym 3-Butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, Butylscopolamine
IUPAC-namn 4-(4-metoxoxynaftalen-1-yl)-4-oxobutansyra
LEDER COc1ccc(C(=O)CCC(=O)O)c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menbutone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c1-19-14-8-6-11(13(16)7-9-15(17)18)10-4-2-3-5-12(10)14/h2-6,8H,7,9H2,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 258.0892
Procent renhet >95%