Läs mer
Emma Safety Footwear Mendoza Skyddsskor
Produktkod. 15998781
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15998781 46 1 par
15908781 37 1 par
15918781 38 1 par
15928781 39 1 par
15938781 40 1 par
15948781 41 1 par
15958781 42 1 par
15968781 43 1 par
15978781 44 1 par
15988781 45 1 par
15908791 47 1 par
15918791 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15998781 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM58284846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2661.44 SEK
    1575.00 SEK / 1 par
    Save 1086.44 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
State-of-the-art Sympatex™ konstruktion ger perfekt fotskydd för praktiska roller inom kemisk industri och jordbruk. Mendoza-stövlarna är nästan vattentäta och låter fötterna andas ordentligt och håller dem svala och torra.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Olja Nubuck / Sympatex™ konstruktion
  • Vattentät
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Färg Brun
Design Mendoza
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver / Sympatex™
Material Oljad Nubuck
Storlek 46
Tåmaterial Stål