Läs mer
Menin-MLL inhibitor MI-2, MedChemExpress
Produktkod. 16476368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476368 10 mg -
16468957 5 mg -
16426676 100 mg -
16422487 50 mg 50mg
16401176 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16476368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15222
MedChemExpress Menin-MLL inhibitor MI-2 is a Menin-MLL interaction inhibitor with IC50 of 446±28 nM.
Menin-MLL inhibitor MI-2 is a Menin-MLL interaction inhibitor with IC50 of 446±28 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menin-MLL inhibitor MI-2
Fysisk form Solid
CAS 1271738-62-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H25N5S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCC1=CC2=C(N3CCN(C4=NCC(C)(C)S4)CC3)N=CN=C2S1
Molekylvikt (g/mol) 375.55
Formel vikt 375.55
Procent renhet 99.89%