Läs mer
Thermo Scientific™ Meningococcus Agglutinating Sera
Produktkod. 13235589
Change view
Organismgrupp:
Grupp X
Grupp Y
Grupp Z
Polyvalenta grupper XZ, W135
Förpackningsstorlek:
2ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Organismgrupp unitSize
13235589 Polyvalenta grupper XZ, W135 2ml
13265589 Grupp X 2ml
13275589 Grupp Y 2ml
13285589 Grupp Z 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13235589 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30166701
Serologiskt identifiera Neisseria meningitidis genom ett snabbt agglutinationstest.
Serologiskt identifiera Neisseria meningitidis Grupp A, C, D, X, Y, Z och W135 för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinating Sera.
Använd Meningococcus Agglutinating Sera för presumtiv identifiering av Neisseria meningitidis odlad på odlingsmedia.
  • Enkla, lättanvända tester
  • Identifierar huvudgrupper av Neisseria meningitidis serotyper
  • Ger exakta, pålitliga och snabba resultat
  • Serologiska tester är baserade på det faktum att antikroppar i serum, producerade som svar på exponering för bakteriella antigener, kommer att agglutinera med bakterier som bär homologa antigener.
    Serologiska tester är avsedda för screening och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer.
    De monovalenta meningokockernas agglutinerande sera är lämpliga för användning i objektglasagglutinationstester. En alternativ metod för typning, mot immunelektrofores beskrivs också i litteraturen 1,2,3,4 . De polyvalenta agglutinerande serumen är endast för användning i objektglas.
    Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
    Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
    Beskrivning Meningococcus Agglutinating Sera
    Detekterbara analyter N. gonorrhoeae
    Provtyp Serum
    Typ Agglutinerande sera
    Inkluderar Meningococcus Agglutinating Sera 1 droppflaska
    Organismgrupp Polyvalenta grupper XZ, W135
    Kvantitet 2 mL