Läs mer
Thermo Scientific™ Meningococcus Agglutinating Sera
Beskrivning
Serologiskt identifiera Neisseria meningitidis Grupp A, C, D, X, Y, Z och W135 för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinating Sera.
Använd Meningococcus Agglutinating Sera för presumtiv identifiering av Neisseria meningitidis odlad på odlingsmedia.
Serologiska tester är baserade på det faktum att antikroppar i serum, producerade som svar på exponering för bakteriella antigener, kommer att agglutinera med bakterier som bär homologa antigener.
Serologiska tester är avsedda för screening och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer.
De monovalenta meningokockernas agglutinerande sera är lämpliga för användning i objektglasagglutinationstester. En alternativ metod för typning, mot immunelektrofores beskrivs också i litteraturen 1,2,3,4 . De polyvalenta agglutinerande serumen är endast för användning i objektglas.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Meningococcus Agglutinating Sera |
| Detekterbara analyter | N. gonorrhoeae |
| Provtyp | Serum |
| Typ | Agglutinerande sera |
| Inkluderar | Meningococcus Agglutinating Sera 1 droppflaska |
| Organismgrupp | Polyvalenta grupper XZ, W135 |
| Kvantitet | 2 mL |