Läs mer
MedChemExpress (-)-Menthol
Produktkod. 16411969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411969 1 g
1 options
Produktkod. 16411969 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY75161
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MedChemExpress (-)-Menthol is a key component of peppermint oil that binds and activates transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8), a Ca2+-permeable nonselective cation channel, to increase [Ca2+]i. Antitumor activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 156.27 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 2216-51-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (639.92 mM∣Need ultrasonic)
Mål TRP Channel∣Endogenous Metabolite
Kvantitet 1 g