missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Menthol-d4 (mixture of diastereomers), TRC

Produktkod. 30483052
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30483052 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2189022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Menthol-d4 (mixture of diastereomers)
CAS 1217765-02-0
Molekylformel C10H16D4O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol-d4, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol-d4, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol-d4, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-d4, 3-Hydroxy-p-menthane-d4, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol-d4, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol-d4, Menthyl Alcohol-d4, p-Menthan-3-ol-d4
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
LEDER [2H]C1(C(C)C)CCC(C)C([2H])([2H])C1(O)[2H]
Molekylvikt (g/mol) 160.29
Formel vikt 160.1765
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.