Läs mer
Menthol, Extra Pure, Natural, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10204540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10204540 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10204540 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/2550/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 2216-51-5
Smältpunkt 41°C
Färg White
Kokpunkt 212°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C10H20O
MDL-nummer 62979
Kvantitet 100 g
Formel vikt 156.27g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Menthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.