Läs mer
Mentol (racemiskt) 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326777
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326777 1 ml
1 options
Produktkod. 30326777 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14866010ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menthol Racemic
CAS 89-78-1
Analyt- eller komponentnamn Menthol Racemic
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H20 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Menthol racemic, (1RS,2SR,5RS)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-, Menthol, cis-1,3,trans-1,4- (8CI), Menthol, dl- (6CI), (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (±)-Menthol, DL-Menthol, Fisherman's Friend Lozenges, Hexahydrothymol, Meggezone, Menthacamphor, Menthol, Menthomenthol, NSC 2603, Peppermint camphor, Racementhol, Racemic menthol, Therapeutic Mineral Ice, Thymomenthol, dl-Menthol, rac-Menthol, rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 156.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 156,1514 g/mol