missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-Menthol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15886500
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886500 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15886500 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141130100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 2216-51-5
Smältpunkt 41°C to 44°C
Densitet 0.890 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 216°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00062979
Kvantitet 100 g
Synonym (-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (-)-Menthol
Molekylvikt (g/mol) 156.27
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.