Läs mer
(-)-Menton (innehåller upp till 15 % D-Menthon), TRC
Produktkod. 30482682
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30482682 25 g
1 options
Produktkod. 30482682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM19955025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Menthone
CAS 14073-97-3
Molekylformel C10H18O
Kvantitet 25 g
Synonym Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S,5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)-, p-Menthan-3-one, (1R,4S)-(-)- (8CI), (-)-Menthone, (1R,4S)-Menthone, (1R,4S)-p-Menth-3-one, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-(-)-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, l-Menthone, trans-(-)-p-Menthan-3-one
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
IUPAC-namn (2S,5R)-2-isopropyl-5-metylcyklohexanon
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Formel vikt 154.136