Läs mer
Menton (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Menthone |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 154.1358 |