Läs mer
(+)-Menthone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Menthone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 154.14 |