missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Menthone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Menthone |
| CAS | 3391-87-5 |
| Molekylformel | C10H18O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (+)-Menthone, (2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, D-Menthone, (2R-trans)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanone, (1S,4R)-(+)-p-Menthan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1 |
| IUPAC-namn | (2R,5S)-2-isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?