Läs mer
Mentoxipropan-1,2-diol, TRC
Produktkod. 30007662
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007662 100 mg
30133081 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007662 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM885035100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87061-04-9
Molekylformel C13H26O3
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Synonym TK 10, 3-[[5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-1,2-propanediol
IUPAC-namn 3-(5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexyl) oxypropan-1,2-diol
LEDER CC(C)C1CCC(C)CC1OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menthoxypropane-1,2-diol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3
Formel vikt 230.1882