Läs mer
Mentoxipropan-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Menthoxypropane-1,2-diol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 230.1882 |