missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Menthyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Menthyl Acetate |
| CAS | 16409-45-3 |
| Molekylformel | C12 H22 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Menthyl Acetate, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, 1-acetate (ACI), Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate (9CI), Menthol, acetate (6CI, 8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, Acetic acid 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl es |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | (5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.302 |
| Formel vikt | 198.162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?