missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Menthyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Menthyl Acetate |
| CAS | 89-48-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C12 H22 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | (±)-Menthol Acetate, Menthyl Acetate, dl-Menthyl Actate, cis-1,3,trans-1,4-Menthol Acetate, (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Acetate, (1R,2S,5R)-rel-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.302 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?