missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Menthyl Anthranilate, TRC

Produktkod. 30478815
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478815 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2194001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R,2S,5R) Menthyl Anthranilate
CAS 307556-71-4
Molekylformel C17 H25 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-aminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3/t12-,13+,16-/m1/s1
LEDER [C@H](C)(C)[C@H]1[C@H](OC(=O)C2=C(N)C=CC=C2)C[C@H](C)CC1
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-aminobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 275.39
Formel vikt 275.19
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.