Läs mer
Epredia™ Menzel™ Mikroskop täckglas
Produktkod. 11961988 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (metrisk):
18 mm
20 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11961988 20 mm 20 mm Paket med 1000
15767572 18 mm 18 mm Paket med 1000
15707592 24 mm 24 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11961988 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer BB02000200A153MNZ0
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 20 x 20 mm
För användning med (utrustning) Automatiserad utrustning
Kvantitet 1000/Pk.