Specifikationer
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Square |
| Material | Borosilicate Glass |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Mått (L x B) | 24 x 24 mm |
| För användning med (utrustning) | Automated equipment |
| Kvantitet | 1000/Pk. |