Läs mer
Epredia™ Menzel™ Mikroskop täckglas
Beskrivning
- Fyrkantig
- Tjocklek 0,13 till 0,16 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Fyrkantig |
| Material | Borsilikatglas |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Mått (L x B) | 24 x 24 mm |
| För användning med (utrustning) | Automatiserad utrustning |