Läs mer
Epredia™ Menzel™ Mikroskop täckglas
Produktkod. p-7010027
Mått (L x B):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17254894
Brand: Epredia™ BB01800180A153MNZ0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fyrkantiga mikroskop täckglas tillverkade av borosilikatglas.
  • Fyrkantig
  • Tjocklek 0,13 till 0,16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 18 x 18 mm
För användning med (utrustning) Automatiserad utrustning