missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mepacrine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepacrine Hydrochloride |
| CAS | 69-05-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mepacrine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H30 Cl N3 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Mepacrine Hydrochloride, 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, hydrochloride (1:2), 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, dihydrochloride (9CI), Acridine, 6-chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxy-, dihydrochloride (8CI), 2-Chloro-5-(ω-diethylamino-α-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 2-Methoxy-6-chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-7-methoxy-9-(1-methyl-4-diethylaminobutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-9-(4'-diethylamino-1'-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 6-Chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxyacridine dihydrochloride, 866RP, Acrichin dihydrochloride, Atabrine hydrochloride, Atebrin, Atebrine, Atebrine hydrochloride, Chemiochin, Chinacrin hydrochloride, Crinodora, Erion, Malaricida, Mecryl, Mepacrine dihydrochloride, Mepacrine hydrochloride, Methoquine, Metochin, Metoquin, Metoquine, NSC 14229, Palacrin, Palusan, Pentilen, Quinacrine dihydrochloride, Quinacrine hydrochloride, SN 390 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cl.CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?