Läs mer
Mepanipyrim-2-hydroxypropyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323783
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323783 1 ml
1 options
Produktkod. 30323783 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14867050AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mepanipyrim-2-hydroxypropyl
CAS 204571-52-8
Analyt- eller komponentnamn Mepanipyrim-2-hydroxypropyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H17 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8,11,18H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17)
LEDER CC(O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
IUPAC-namn 1-(2-anilino-6-methylpyrimidin-4-yl)propan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 243.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 243.1372 g/mol