Läs mer
Mepanipyrim-2-hydroxypropyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepanipyrim-2-hydroxypropyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8,11,18H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| Formel vikt | 243.1372 |
| Procent renhet | >95% |