Läs mer
Mepanipyrim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepanipyrim |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3/c1-3-7-13-10-11(2)15-14(17-13)16-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-10H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| Formel vikt | 223.1109 |