missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mepenzolate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepenzolate Bromide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 419.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?