missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Meperfluthrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322492
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322492 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322492 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14868000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Meperfluthrin
CAS 915288-13-0
Analyt- eller komponentnamn Meperfluthrin
Frakt skick +20°C
Molekylformel C17 H16 Cl2 F4 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Meperfluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1
LEDER COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F
IUPAC-namn [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 415.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 414.0413 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.