Läs mer
Meperfluthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meperfluthrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 414.0413 |
| Procent renhet | >95% |