Läs mer
Mephenesin Carbamate, LoGiCal
Produktkod. 30457945
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457945 10 mg
1 options
Produktkod. 30457945 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3135.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mephenesin Carbamate
CAS 533-06-2
Analyt- eller komponentnamn Mephenesin Carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
IUPAC-namn [2-hydroxy-3-(2-methylphenoxy)propyl] carbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 225.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 225.1001 g/mol