Läs mer
Mephenesin Carbamate, Mikromol™
Beskrivning
Mephenesin Carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mephenesin Carbamate |
| CAS | 533-06-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mephenesin Carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14) |
| LEDER | Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| IUPAC-namn | [2-hydroxy-3-(2-methylphenoxy)propyl] carbamate |
| Visa mer |