Läs mer
Mephenesin, MedChemExpress
Produktkod. 16452329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452329 1 g
1 options
Produktkod. 16452329 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1283
MedChemExpress Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.
Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mephenesin
CAS 59-47-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
LEDER OCC(O)COC1=CC=CC=C1C
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.22
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration