Läs mer
Mephenoxalone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mephenoxalone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-14-9-4-2-3-5-10(9)15-7-8-6-12-11(13)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 223.0845 |
| Procent renhet | >95% |