Läs mer
Mephenytoin, LoGiCal
Produktkod. 30461644
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30461644 5 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30461644 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0348.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Mephenytoin
CAS 50-12-4
Analyt- eller komponentnamn Mephenytoin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mephenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-Hydantoin, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (±)-Mephenytoin, (±)-Mesantoin, 3-Ethylnirvanol, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3H,5H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, DL-Mephenytoin, Epiazin, Epilan, Fenantoin, Gerot-Epilan, Insulton, Mephenytoin, Mesantoin, Mesdontoin, Mesontoin, Methoin, Methylphenetoin, Metydan, NSC 34652, Phenantoin, Phenylethylmethylhydantoin, Sacerno, Sedantional, Sedantoin, Triantoin
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
Lösningstyp Neat
LEDER CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 218.1055 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.