missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mepiperphenidol Bromide, LoGiCal

Produktkod. 30462624
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462624 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462624 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3134.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mepiperphenidol Bromide
CAS 520-20-7
Analyt- eller komponentnamn Mepiperphenidol Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H32 N O . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), Darstine, Mepiperphenidol, Mepiperphenidol bromide, Mepiperphenidyl, NSC 17126, Piperphenamine
InChI formel InChI=1S/C19H32NO.BrH/c1-16(2)19(17-10-6-4-7-11-17)18(21)12-15-20(3)13-8-5-9-14-20;/h4,6-7,10-11,16,18-19,21H,5,8-9,12-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER [Br-].CC(C)C(C(O)CC[N+]1(C)CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-methyl-1-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-4-phenylhexan-3-ol;bromide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 370.37
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 369.1667 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.