Läs mer
Mepiquat Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Mepiquat chloride |
| CAS | 24307-26-4 |
| Molekylformel | C7 H16 N . Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylpiperidinium chloride (7CI), Piperidinium, 1,1-dimethyl-, chloride (8CI,9CI), BAS 083, BAS 08301W, BAS 85559X, CDP, Dimethylpiperidinium chloride, Megahix, Mepex, Mepichlor, Mepiquat chloride, N,N-Dimethylpiperidinium chloride, Pix, Pix Ultra |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N.ClH/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+]1(C)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethylpiperidin-1-ium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.66 |
| Formel vikt | 149.0971 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?