missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mepiquat Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepiquat chloride |
| CAS | 24307-26-4 |
| Molekylformel | C7 H16 N . Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylpiperidinium chloride (7CI), Piperidinium, 1,1-dimethyl-, chloride (8CI,9CI), BAS 083, BAS 08301W, BAS 85559X, CDP, Dimethylpiperidinium chloride, Megahix, Mepex, Mepichlor, Mepiquat chloride, N,N-Dimethylpiperidinium chloride, Pix, Pix Ultra |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N.ClH/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+]1(C)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethylpiperidin-1-ium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.66 |
| Formel vikt | 149.0971 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?