Läs mer
Mepiquat Iodide D3 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepiquat methyl-d3 iodide |
| CAS | 32317-85-4 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C7 2H3 H13 N . I |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1-Methyl-1-methyl-d3-piperidinium Iodide, Mepiquat iodide D3 (methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N.HI/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| LEDER | [I-].[2H]C([2H])([2H])[N+]1(C)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-1-(trideuteriomethyl)piperidin-1-ium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.13 |
| Visa mer |