Läs mer
(±)-Mepivacaine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepivacaine-d3 |
| CAS | 1346597-90-7 |
| Molekylformel | C15 D3 H19 N2 O |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(trideuteriomethyl)piperidine-2-carboxamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(methyl-d3)-2-piperidinecarboxamide, 1-(Methyl-d3)-2',6'-pipecoloxylidide, (±)-Mepivacaine-d3, Mepivacaine-d3, (±)-Mepivacaine-d3 (N-methyl-d3), (±)-Mepivacaine-d3 (N-methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13 H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-(trideuteriomethyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.367 |
| Formel vikt | 249.192 g/mol |
| Visa mer |