Läs mer
Mepivacaine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Mepivacaine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepivacaine Hydrochloride |
| CAS | 1722-62-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mepivacaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H22 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest, (+/-)-Mepivacaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H |
| LEDER | Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Visa mer |