Läs mer
Mepivacaine N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 18012610
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18012610 100 mg
1 options
Produktkod. 18012610 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0368.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mepivacaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mepivacaine N-Oxide
CAS 1346597-75-8
Analyt- eller komponentnamn Mepivacaine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H22 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mepivacaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
IUPAC-namn N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 262.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 262.1681 g/mol