Läs mer
Mepivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepivacaine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18) |
| Formel vikt | 246.1732 |
| Procent renhet | >95% |