Läs mer
Meprednisone, MedChemExpress
Produktkod. 16498428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498428 10 mg
16468186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0243
MedChemExpress Meprednisone is a glucocorticoid and a methylated derivative of prednisone.
Meprednisone is a glucocorticoid and a methylated derivative of prednisone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meprednisone
Fysisk form Solid
CAS 1247-42-3
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (268.49 mM)
LEDER C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 372.45
Formel vikt 372.45
Procent renhet 99.6%