Läs mer
Meprednisone, Mikromol™
Beskrivning
Meprednisone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meprednisone |
| CAS | 1247-42-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Meprednisone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H28 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Beta, Betalone, Betanisona, Betapar, Betapred, Bitanisone, Deltacortene Beta, Deltisona B, Lepicortin-Beta, Meprednisone, Methylprednisone, NSC 527579, Sch 4358, Dexamethasone Imp. J (EP), Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16beta)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16beta-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16beta)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16beta-Methylprednisone, 17,21-Dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Visa mer |