Läs mer
Meprin alpha Subunit/MEP1A Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18610271 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18610271 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18610271 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289287PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Meprin alpha Subunit/MEP1A
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 009
Konjugera PerCP
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Meprin alpha Subunit/MEP1A (Accession#: NP_005579.2; Met1-Gln601).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Proteases & Other Enzymes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4224
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus