missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Meprobamate, Mikromol
Beskrivning
Meprobamate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meprobamate |
| CAS | 57-53-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Meprobamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H18 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Meprobamate, 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diyl dicarbamate, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 1,3-dicarbamate, 2-Methyl-2-propyltrimethylene dicarbamate, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, 2,2-Di(carbamoyloxymethyl)pentane, 2-Methyl-2-n-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, Amepromat, Amosene, Anastress, Anatimon, Andaxin, Aneural, Ansiatan, Anzil, Apascil, Appetrol, Arcoban, Artolon, Atraxin, Ayeramate, Bamo 400, Biobamat, Biobamate, Calmax, Calmiren, Canquil-400, Cap-O-Tran, Carb-A-Med, Carbamic acid 2-methyl-2-propyltrimethylene ester, Carbaxin, Cirpon, Crestanil, Cyrpon, Dicandiol, Diron, Ecuanil, Epikur, Equanil, Equanil Suspension, Equinil, Fas-Cile 200, Gadexyl, Harmonin, Hartol, Holbamate, Kesso-Bamate, Klort, Larten, Lepetown, Libiolan, Mar-Bate, Mepantin, Mepavlon, Meposed, Mepr, Meprin, Meprindon, Meprobam, Meprobamat, Meprobamat-Petrasch, Meprobamate, Meproban, Meprocompren, Meprocon CMC, Meprol, Mepronil, Meprosin, Meprospan, Meprotabs, Meprotan, Meproten, Meprotil, Meptran, Mesmar, Metranquil, Micrainin, Microbamat, Milprem, Miltaun, Miltown, Miltrate, Morbam, My-trans, NSC 30418, Nervonus, Oasil, PMB 200, PMB 400, Panediol, Perequil, Perquietil, Pertranquil, Placidon, Placitate, Probamyl, Procalmadiol, Procalmidol, Promate, Protran, Quaname, Quanil, Rastenil, Reostral, Restenil, Robamate, Sedanil, Sedazil, Seril, Setran, Sowell, Tamate, Trankvilan, Tranlisant, Tranquilan, Tranquilax, Tranquiline, Urbil, Urbilat, Vio-Bamate, Carisoprodol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O4/c1-3-4-9(2,5-14-7(10)12)6-15-8(11)13/h3-6H2,1-2H3,(H2,10,12)(H2,11,13) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?