Läs mer
Meprylcaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meprylcaine HCl |
| CAS | 956-03-6 |
| Molekylformel | C14 H21 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate (Ester) Hydrochloride, 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate Hydrochloride, 2-Methyl-2-propylaminopropyl Benzoate Hydrochloride, Meprylcaine Hydrochloride, Oracaine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-4-10-15-14(2,3)11-17-13(16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,15H,4,10-11H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCNC(C)(C)COC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [2-methyl-2-(propylamino)propyl] benzoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.78 |
| Formel vikt | 271.1339 |