Läs mer
Meptyldinocap, MedChemExpress
Beskrivning
Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meptyldinocap |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 131-72-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H24N2O6 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 2,4-DNOPC |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (411.65 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (274.43 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |