Läs mer
Meptyldinokap-fenol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315230
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315230 1 ml
1 options
Produktkod. 30315230 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14895050AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meptyldinocap-phenol
CAS 3687-22-7
Analyt- eller komponentnamn Meptyldinocap-phenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H20 N2 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
LEDER CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,4-dinitro-6-oktan-2-ylfenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 296.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 296,1372 g/mol